Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
Codice prodotto. 15523107 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Size:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15523107
Marca: Axygen HGB10121
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with horizontal gel box, 10cm.
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Horizontal Electrophoresis System Accessories
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 10 cm
Tipo Comb
N. di pozzetti 12
Size 10 cm
Spessore (sistema metrico) 1 mm