Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
Codice prodotto. 15583157 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Size:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15583157
Marca: Axygen HGB20NE
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For use with horizontal gel box, 10cm.
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Horizontal Electrophoresis System Accessories
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 20 cm
Tipo Replacement Negative Electrode
N. di pozzetti Not Applicable
Size 20 cm
Spessore (sistema metrico) Not Applicable