Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 10-20 cm
Codice prodotto. 15593157 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
10
12
16
20
25
30
40
50
8
Not Applicable
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Size:
10 cm
20 cm
10 x 10 cm
20 x 20 cm
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Not Applicable
Unit Size:
1 unità
Product Code. 15593157
Brand: Axygen HGB20PE
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with horizontal gel box, 10cm.
Combs for 10-20 cm Axygen™ horizontal gel box
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Descrizione Horizontal Electrophoresis System Accessories
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 20 cm
Tipo Replacement Positive Electrode
N. di pozzetti Not Applicable
Size 20 cm
Spessore (sistema metrico) Not Applicable