Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Codice prodotto. 15513147 Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Dimensione della confezione:
1 unità
Product Code. 15513147
missing translation for 'mfr': Axygen™ HGB1581
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use with horizontal gel box, 15cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Da utilizzare con (apparecchiatura) Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm
Tipo Comb
N. di pozzetti 8
Spessore (sistema metrico) 1 mm