Learn More
Axygen™ Accessories for Horizontal Gel Box, 15 cm
Sfoglia Tutto Axygen Scientific Prodotti
Click to view available options
N. di pozzetti:
8
10
12
14
16
18
20
28
30
35
Spessore (sistema metrico):
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.0 mm
Tipo:
Casting Dam
Comb
Multi-channel Compatible Comb
Replacement Negative Electrode
Replacement Positive Electrode
UV Tray
Förpackningsstorlek:
1 unità
Specifikationer
Specifikationer
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Axygen Horizontal Gel Box, 15 cm |
| Tipo | Multi-channel Compatible Comb |
| N. di pozzetti | 28 |
| Spessore (sistema metrico) | 1 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering