Learn More
Brady™ Accessories for BMP™21 Label Printers
Codice prodotto. p-4826130
Click to view available options
Product Type:
Hard Case
Magnet
Rechargeable Li-ION Battery
Dimensione della confezione:
1 BX
Pezzo
Codice prodotto. 11503864
Marca: Brady™ 110891
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Accessories for use with BMP21 portable label printers
  • AC Adapter: Convenient accessory for powering the BMP-21 Portable Label Printer without “AA” batteries
  • Hardside Carrying Case: Protects the label printer when transporting
  • Magnet Only Accessory: Allows you to attach label printer to panels, I-beams and any other magnetic-receptive surface during use or storage
  • Multifunctional Accessory: With additional options for carrying and operating the labeler, and a built-in flashlight for creating labels in dark spaces, this multifunctional tool is the ideal solution for fast, efficient labeling
Specifica
Product Type Magnet
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP21 Label Printer
Larghezza (sistema imperiale) 5.2 in.
Altezza (sistema imperiale) 4.1 in.
Altezza (sistema metrico) 10.41 cm
Quantità 1 Ea.