Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Filtrate Flasks
Codice prodotto. 11745555 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000mL
2000mL
5000mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745555
Marca: Sartorius 16606
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Filtrate flasks for use with Sartorius Combisart Systems
  • Suction flask for individual filter holders
  • Vacuum-resistant borosilicate glass, 3.3 (Duran 50 glass)
  • Plastic hose nipple acc. to DIN 12476
  • Stopper/tube
  • Sterilizable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Suction Flask
Tipo di display None
Capacità (sistema metrico) 1000mL
Colore Translucent
Materiale Borosilicate Glass
Da utilizzare con (applicazione) For collecting the filtrate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Individual vacuum filter holder
Include 9 mm Plastic Safety Hose Nipple