Learn More
Sartorius Accessories for Combisart™ Systems: Filtrate Flasks
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000mL
2000mL
5000mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Filtrate flasks for use with Sartorius Combisart Systems
- Suction flask for individual filter holders
- Vacuum-resistant borosilicate glass, 3.3 (Duran 50 glass)
- Plastic hose nipple acc. to DIN 12476
- Stopper/tube
- Sterilizable
Specifica
Specifica
| Product Type | Suction Flask |
| Tipo di display | None |
| Capacità (sistema metrico) | 1000mL |
| Colore | Translucent |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Da utilizzare con (applicazione) | For collecting the filtrate |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Individual vacuum filter holder |
| Include | 9 mm Plastic Safety Hose Nipple |