Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Heating Shaking Baths
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Dimensioni provetta:
0.2 ml
0.5 ml
12mm diameter
13mm diameter
15mL
50mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use Thermo Scientific Accessories for Digital Heating Shaking Baths to optimize flexibility and performance.
- Garanzia: 2 anni
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagno riscaldante/raffreddante |
| Lighting | LED |
| No. of Places | 48 |
| Tipo | Set di blocchetti per provette con copertura |
| Dimensioni provetta | 0.5 ml |
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.