Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Digital Heating Shaking Baths
Codice prodotto. p-6097462 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Dimensioni provetta:
0.2 ml
0.5 ml
12mm diameter
13mm diameter
15mL
50mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15218884
Marca: Thermo Scientific™ 88880125
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Thermo Scientific Accessories for Digital Shaking Baths to optimize flexibility and performance.
Use Thermo Scientific Accessories for Digital Heating Shaking Baths to optimize flexibility and performance.
  • Garanzia: 2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.2 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bagno riscaldante/raffreddante
Lighting LED
No. of Places 96
Tipo Set di blocchetti per provette con copertura
Dimensioni provetta 0.2 ml
Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.