Learn More
Fisherbrand™ Accessori per agitatori magnetici Fisherbrand™ serie RT Basic
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
170 mm
220 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Bianco
- Silicone
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) | 220 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatore magnetico serie RT Basic |
| Tipo | Copripiastra in silicone bianco |