Learn More
Mettler Toledo™ Accessories for G20 Titrator Models
Codice prodotto. 12705222 Sfoglia Tutto Mettler Toledo Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cable
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12705222
Marca: Mettler Toledo™ 00089601
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
For use with G20 Titrator models.
  • SC-LEMO-60
  • Length: 70cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo Cable
Lunghezza (sistema imperiale) 27.6 in.
Lunghezza (sistema metrico) 700 mm