Learn More
Masterflex™ Accessories for Peristaltic Pump Systems
Codice prodotto. 12676177
Click to view available options
Control Type:
Remote I/O
Start/Stop
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12676177
Marca: Masterflex™ 0752397
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Upgrade pumping and dispensing capabilities with Accessories for Masterflex™ Peristaltic Pump Systems.
  • Accessory items for the Masterflex™ Peristaltic Pump Systems
Warranty
1 Year
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9002
Canali 1
Colore White
Control Type Start/Stop
Portata Depends on pump head, tubing size, and drive rpm
Reversible No
Da utilizzare con Masterflex drives with DB-25 connection and remote control capability
Da utilizzare con (applicazione) Fluid handling
Include Masterflex Handheld Remote Controller, 6 ft. (1.8 m) cable with DB-25 connector
Materiale Plastic
Controllo della velocità No
Tipo di tubi Masterflex L/S tubing, all formulations
Peso (sistema imperiale) 1.15 lb.
Peso (sistema metrico) 521.63 g