Learn More
Masterflex™ Accessories for Peristaltic Pump Systems
Click to view available options
Control Type:
Remote I/O
Start/Stop
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Upgrade pumping and dispensing capabilities with Accessories for Masterflex™ Peristaltic Pump Systems.
- Accessory items for the Masterflex™ Peristaltic Pump Systems
Warranty
2 Years
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9002, CE |
| Colore | Gray |
| Control Type | Remote I/O |
| Da utilizzare con | Masterflex drives with DB-25 connection and remote control capability |
| Da utilizzare con (applicazione) | Fluid handling |
| Include | Masterflex Cable Assembly for Remote Control, 25 ft. (7.6 m) cable with stripped-wire ends, DB25(M) connector |
| Controllo della velocità | Analogico |
| Overall Length (English) | 25 ft. |
| Lunghezza complessiva (sistema metrico) | 7.6 m |
| Peso (sistema imperiale) | 1.26 lb. |
| Vedi altri risultati |