Learn More
Masterflex™ Accessories for Peristaltic Pump Systems
Codice prodotto. p-7114831
Click to view available options
Control Type:
Remote I/O
Start/Stop
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15497144
Marca: Masterflex™ 0752395
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Upgrade pumping and dispensing capabilities with Accessories for Masterflex™ Peristaltic Pump Systems.
  • Accessory items for the Masterflex™ Peristaltic Pump Systems
Warranty
2 Years
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9002, CE
Colore Gray
Control Type Remote I/O
Da utilizzare con Masterflex drives with DB-25 connection and remote control capability
Da utilizzare con (applicazione) Fluid handling
Include Masterflex Cable Assembly for Remote Control, 25 ft. (7.6 m) cable with stripped-wire ends, DB25(M) connector
Controllo della velocità Analogico
Overall Length (English) 25 ft.
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 7.6 m
Peso (sistema imperiale) 1.26 lb.
Peso (sistema metrico) 571.53 g