Learn More
Cytiva Accessori per sistema di elettroforesi Multiphor™ II
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Anodo di elettrodo EPH
Catodo di elettrodo EPH
EPH Electrode Wick (104 x 253 mm)
EPH Electrode Wick (82 x 130 mm)
Flexiclamp
Striscia per elettrodi IEF
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
pezzi 500
pezzi 6
Specifications
Specifications
| Da utilizzare con (applicazione) | Unità orizzontale standard |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di elettroforesi Multiphor™ II |
| Tipo | Striscia per elettrodi IEF |