Learn More
Cytiva Accessories and Replacement Parts for Amersham™ VacuGene XL Vacuum Blotting System
Codice prodotto. 10488824 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Schermo di supporto gel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10488824
Marca: Cytiva 18101043
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
VacuGene XL vacuum blotting system is the choice for nucleic acid blotting.
  • Trasferimento rapido del DNA da gel di agarosio di dimensioni fino a 20 x 30cm in meno di 1 ora
  • Trasferimenti efficienti e riproducibili, per migliori risultati di blotting
  • Esecuzione di tutti i passaggi di pretrasferimento nell'unità
  • Controllo preciso del vuoto per condizioni di trasferimento ottimali
  • Trasferimento dell'RNA in meno di 4 ore
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Sistema di blotting sotto vuoto Amersham™ VacuGene™ XL
Tipo Schermo di supporto gel