Learn More
Cytiva Accessories and Replacement Parts for Amersham™ VacuGene XL Vacuum Blotting System
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Schermo di supporto gel
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Trasferimento rapido del DNA da gel di agarosio di dimensioni fino a 20 x 30cm in meno di 1 ora
- Trasferimenti efficienti e riproducibili, per migliori risultati di blotting
- Esecuzione di tutti i passaggi di pretrasferimento nell'unità
- Controllo preciso del vuoto per condizioni di trasferimento ottimali
- Trasferimento dell'RNA in meno di 4 ore
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Sistema di blotting sotto vuoto Amersham™ VacuGene™ XL |
| Tipo | Schermo di supporto gel |