Learn More
Sartorius Accessories and Replacement Parts for Balances: Switches
Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
CPA Balances, Extended Balances, Master Pro LA Balances
Draft Shield of SE and ME Ultramicro and Microbalance
Tipo:
Foot Switch
Hand Switch
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Hand and foot switch accessories for Sartorius balances
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CPA Balances, Extended Balances, Master Pro LA Balances |
| Include | T-connector |
| Tipo | Hand Switch |