Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RT Basic Series and RT Touch Series Magnetic Stirrers
Codice prodotto. 15228904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
170 mm
220 mm
Tipo:
Plate Cover
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15228904
Marca: Thermo Scientific™ 88880145
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these accessories to optimize performance of your Thermo Scientific™ RT Basic Series Magnetic Stirrers.
Use these Thermo Scientific™ Accessories for RT Basic Series Magnetic Stirrers to optimize performance of your stirrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore White
Diametro (sistema metrico) 170 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) RT Basic Series and RT Touch Series Magnetic Stirrers
Capacità 96-Well Plates, 384-Well Plates
Tipo Plate Cover
Materiale Silicone