Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for RT Basic Series and RT Touch Series Magnetic Stirrers
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
170 mm
220 mm
Tipo:
Plate Cover
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Use these Thermo Scientific™ Accessories for RT Basic Series Magnetic Stirrers to optimize performance of your stirrer.
Specifica
Specifica
| Colore | White |
| Diametro (sistema metrico) | 170 mm |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | RT Basic Series and RT Touch Series Magnetic Stirrers |
| Capacità | 96-Well Plates, 384-Well Plates |
| Tipo | Plate Cover |
| Materiale | Silicone |