Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Codice prodotto. 10201961 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10201961
Marca: IKA™ 0002387900
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Generate axial flow in the vessel with these stirring shafts. IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and IKA™ Overhead Stirrers are designed for medium to high speeds.
  • High turbulence, high shearing forces
  • Particle reduction
  • Used at medium to high speeds
† PTFE-coated
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema imperiale) 3.9 in.
Diametro (sistema imperiale) albero 0.4 in.
Diametro (sistema metrico) 100 mm
Diametro (sistema metrico) albero 10 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 350 mm
Modello R 1302
Speed 1000 rpm max.
Tipo Dissolver Stirrer
Materiale Stainless Steel (316L)