Learn More
IKA™ Accessory Stirring Shafts for SteadyStir™ and Overhead Stirrers
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Modello:
R 1300
R 1302
R 1311
R 1342
R 1345
R 1352
R 1375
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High turbulence, high shearing forces
- Particle reduction
- Used at medium to high speeds
† PTFE-coated
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema imperiale) | 3.1 in. |
| Diametro (sistema imperiale) albero | 0.3 in. |
| Diametro (sistema metrico) | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) albero | 8 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 13.8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 mm |
| Modello | R 1300 |
| Speed | 2000 rpm max. |
| Tipo | Dissolver Stirrer |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |