Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 Columns
Use these high-efficiency reversed phase C18 columns for maximum resolution in a wide variety of applications.
179.43€ - 1037.23€
Specifica
pH 2 to 8
Dimensione del poro 120 Å
Surface Area 300 m²/g
Temperatura 60°C
Tipo USP L1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 32
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Dimensione particelle Diametro (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
11351783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059142
5 μm 2.1 mm 50 mm
467.68€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11361783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059143
5 μm 2.1 mm 100 mm
604.29€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11371783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059144
5 μm 2.1 mm 150 mm
677.21€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11381783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059145
5 μm 2.1 mm 250 mm
764.03€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11391783
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059146
5 μm 4.6 mm 50 mm
467.68€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11301793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059147
5 μm 4.6 mm 100 mm
604.29€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11311793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059148
5 μm 4.6 mm 150 mm
809.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11321793
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059149
5 μm 4.6 mm 250 mm
734.93€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12361143
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
076187
3 μm 2.1 mm 250 mm
892.53€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12709805
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
076186
3 μm 3 mm 100 mm
728.14€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11332073
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
074812
2.2 μm 2.1 mm 250 mm
1037.23€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11371953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
071605
2.2 μm 3 mm 50 mm
801.08€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11361953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
071604
2.2 μm 3 mm 100 mm
880.95€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11331953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
071400
2.2 μm 2.1 mm 30 mm
620.49€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11311953
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
071399
2.2 μm 2.1 mm 150 mm
878.64€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11341933
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
070077
3 μm 3 mm 250 mm
1000.19€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11311913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
068982
2.2 µm 2.1 mm 100 mm
825.12€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11321913
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
068981
2.2 µm 2.1 mm 50 mm
707.31€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 23-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11381883
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
066273
3 μm 3 mm 75 mm
604.29€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 28-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11371883
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
066272
3 µm 3 mm 33 mm
568.79€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11351863
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
063691
3 μm 3 mm 150 mm
764.03€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11361773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059133
3 μm 4.6 mm 150 mm
734.93€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11351773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059132
3 μm 4.6 mm 100 mm
677.21€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 03-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11341773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059131
3 μm 4.6 mm 50 mm
503.57€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11331773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059130
3 μm 2.1 mm 150 mm
764.03€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11321773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059129
3 μm 2.1 mm 100 mm
677.21€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11371973
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
071981
5 μm 3 mm 10 mm
216.48€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11301923
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
069695
5 μm 4.6 mm 10 mm
179.43€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11341733
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
069689
5 μm 2.1 mm 10 mm
216.48€
pezzi 2
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11311773
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
059128
3 μm 2.1 mm 50 mm
503.57€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
12769795
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
075697
2.2 μm 3 mm 75 mm
802.23€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11381903
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
068971
3 μm 3 mm 50 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Improve the separation efficiency in your reversed-phase applications with Thermo Scientific™ Acclaim™ 120 C18 columns. These columns feature an ultrapure silica substrate with extremely low metal content to minimize tailing effects and deliver symmetrical peak shapes. The unique bonding chemistry yields excellent surface coverage to provide highly predictable separations that are unaffected by secondary interactions. Use these high-efficiency columns for maximum resolution in a wide variety of applications.
High Performance Reversed-Phase Columns for Reproducible Results
  • Very high surface coverage and very low metal content together result in columns with excellent efficiencies
  • Reproducible column-to-column performance
  • Extremely low bleed, fully compatible with MS
  • Stable between pH 2 and 8
  • Available in 2.2, 3, and 5μm particle sizes and 4.6, 3.0, and 2.1mm diameters, with an average pore diameter of 120Å
  • Also available in 2.2μm RSLC format for reliable, fast separations
About the Acclaim Family of HPLC Columns
Achieve the high standards set by modern HPLC and LC/MS methods with the Acclaim family of reversed-phase columns. These silica-based columns with advanced column bonding and endcapping technologies provide complementary selectivity, high column efficiencies, and ultra-high resolution for a wide variety of applications.
  • Broad spectrum of stationary phases, including conventional C8 and C18 phases, polar embedded phases, and specialty phases including wide-pore, are available to meet your specific application needs
  • Performance tested to ensure high quality and reliability for pharmaceutical, biopharmaceutical, environmental, food, and other industrial chromatographic separations
Specifica
Specifica
2 to 8
300 m²/g
L1
18%
120 Å
60°C
C18
Reversed Phase