Learn More
- Home
- Products
- Chromatography Columns and Cartridges
- HPLC Columns and Cartridges
- HPLC Columns
- Thermo Scientific™ Colonne LC C18 Acclaim™ PepMap™ 100
Thermo Scientific™ Colonne LC C18 Acclaim™ PepMap™ 100
Codice prodotto. 11302273 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti| Codice prodotto. | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) | Dimensione particelle | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11302273 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 11342263 | 50 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column, NanoViper | Pezzo |
| 11352263 | 150 mm | 0.075 mm | 3 µm | Colonna analitica, NanoViper | Pezzo |
| 11362263 | 250 mm | 0.075 mm | 3 µm | Colonna analitica, NanoViper | Pezzo |
| 11372263 | 500 mm | 0.075 mm | 3 µm | Colonna analitica, NanoViper | Pezzo |
| 11312113 | 5 mm | 1 mm | 5 μm | Trap Cartridge | Pezzo |
| 11362113 | 5 mm | 0.3 mm | 5 µm | Cartuccia di intrappolamento | pezzi 5 |
| 11322113 | 15 mm | 1 mm | 5 μm | Trap Cartridge | Pezzo |
| 11382243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Trap Column | pezzi 2 |
| 11332253 | 150 mm | 0.2 mm | 5 μm | Trap Column | pezzi 2 |
| 11392243 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Trap Column | pezzi 2 |
| 11352103 | 150 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 11362103 | 250 mm | 0.075 mm | 5 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 11352023 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Pezzo |
| 11372013 | 150 mm | 0.3 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 11392253 | 50 mm | 0.75 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Pezzo |
| 11382013 | 500 mm | 0.75 mm | 2 µm | Colonna analitica, NanoViper | Pezzo |
| 11342013 | 150 mm | 0.75 mm | 2 µm | Colonna analitica, NanoViper | Pezzo |
| 11342023 | 50 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Pezzo |
| 11332023 | 50 mm | 0.3 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 15597520 | 250 mm | 0.75 mm | 2 µm | Colonna analitica, NanoViper | Pezzo |
| 11352013 | 150 mm | 0.075 mm | 3 µm | Colonna trappola, NanoViper | pezzi 2 |
| 15810705 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 15820705 | 500 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 15567530 | 500 mm | 0.075 mm | 2 μm | Colonna analitica | Pezzo |
| 15572920 | 750 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytical nano Column | Pezzo |
| 15800705 | 50 mm | 1 mm | 2 μm | Analytical Column, NanoViper | Pezzo |
| 15588090 | 20 mm | 75 μm | 3 μm | Trap Column | Pezzo |
| 12739835 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 15527660 | 150 mm | 0.05 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 11382253 | 250 mm | 0.075 mm | 3 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 11342103 | 150 mm | 0.075 mm | 3 µm | Colonna analitica | Pezzo |
| 11312263 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Trap Column | pezzi 2 |
| 15517460 | 150 mm | 0.075 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 17294434 | 150 mm | 0.1 mm | 5 μm | Trap Column | pezzi 2 |
| 17204444 | 150 mm | 0.3 mm | 3 μm | Analytical Column, NanoViper | Pezzo |
| 13486836 | 150 mm | 1 mm | 2 μm | Analytical Column | Pezzo |
| 15518080 | 250 mm | 0.05 mm | 2 μm | Column | Pezzo |
| 15588080 | 500 mm | 0.05 mm | 2 μm | Column | Pezzo |
MIGLIOR PREZZO in promozione! Usa il codice promo "28011" per avere il tuo prezzo promozionale.
Description
Per la generazione di analisi a elevata risoluzione di peptidi triptici, naturali e di sintesi con colonne LC C18 Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ 100. Queste colonne vengono spesso impiegate nella mappatura dei peptidi LC-MS/MS per l’identificazione delle proteine, la ricerca dei biomarcatori e la biologia dei sistemi. Grazie all’elevata capacità di carico, le colonne C18 Acclaim PepMap 100 risultano particolarmente adatte per l’analisi di peptidi a bassa concentrazione in campioni proteomici complessi. La maggior parte delle colonne C18 è preassemblata con raccordi a serraggio manuale Thermo Scientific™ nanoViper™ per facilità di installazione. Sono disponibili anche colonne di tipo classico.
- High resolution in protein identification, biomarker discovery, and systems biology
- Particular loadability allows highest sensitivity in LC/MS
- Designed for TFA-free LC-MS, minimizing ion-suppression effects
- Optimized for coupling to ESI/MS and MALDI-MS
- Highest column-to-column reproducibility
- Easy-to-use, cutting-edge miniaturized HPLC
- Preassembled with nanoViper column inlet fittings for easy column installation
Key advantages of nanoViper fittings
- Ease of use, no sleeve for small capillaries
- Tool-free assembly
- No column damage from overtightening: capable of withstanding pressures up to 1000 bars and is compatible with third-party valves and unions
- No experimental failure due to bad connections
Ideal for high-resolution peptide mapping of tryptic, natural, and synthetic peptides as well as LC-MS/MS peptide mapping for protein identification, biomarker discovery, and systems biology.
- High loading capacity
- Use for the analysis of low abundant peptides often found in complex proteomics samples
- Select the column length and I.D. for your throughput, sensitivity, and amount of sample available requirements
- Choose from 50, 150, 250, 500mm lengths and 50, 75, 300 and 1000μm I.D.
- Superior protein and peptide separations
- Trifluoroacetic acid (TFA)-free LC/MS minimizes suppression effects for enhanced MS sensitivity
- Outstanding separation efficiency
- Superior resolution and recovery
- Easy installation with nanoViper™ Fingertight Fittings
PepMap nanocolumns are also available pre-assembled with Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertight Fitting for a dead-volume-free connection to 1000 bar.
- Requires no tools
- Provides virtually zero-dead-volume connections
- Withstands pressures up to a 1000 bar
About Nano, capillary, and micro Acclaim PepMap columns
Nano (75μm), capillary (300μm) and micro (1000μm) columns are ideal for protein and peptide analyses. Sample amount is often limited and smaller I.D. columns can increase in sensitivity in sample-limited situations. While nano LC columns are often used in proteomics, the concentrating effects of capillary and microcolumns are beneficial for metabolomics or for facilitating LC-MS interfacing. Thermo Scientific Acclaim PepMap columns are offered in nano, capillary, and microcolumn in a variety of chemistries for peptides and protein analysis.
Use PepMap Trap columns for desalting and preconcentration of peptides before LC separation with MS detection. The trap columns provide the highest efficiencies for one-dimensional peptide mapping experiments and 2D-LC analyses.
Specifications
Specifications
| Formato colonna | Analytical Column, NanoViper |
| Diametro (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Pressione max | 7250 psi (500 bar) |
| Dimensione particelle | 3 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Surface Area | 450 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Product Line | nanoLC |
| Materiale di impaccamento | diossido di silicio ultrapuro completamente poroso, sferico |
| Carico di carbonio | 15% |
| Tipo di colonna | A fase inversa |
| Con tappo | Sì |
| Fase | A fase inversa |
| Materiale | Fused Silica |
| Tipo | Analytical Column |
| Show More Show Less |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.