Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ PepMap™ C18 Peptide Analysis HPLC Column, 5 μm, 0.2 mm x 10 mm
Codice prodotto. 11322253 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 11322253
Marca: Thermo Scientific™ 164212
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Column Format: Pre-Column Traps; Carbon Load: 15%; Pore Size: 100 Å; Column Phase: Reversed Phase
Offer high loading capacity for exceptional suitability in the analysis of low abundant peptides in complex proteomics samples with Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 100 Nano-Trap Columns.
  • High resolution in protein identification, biomarker discovery, and systems biology
  • Particular loadability allows hghest sensitivity in LC/MS
  • Designed for TFA-free LC-MS, minimizing ion-suppression effects
  • Optimized for coupling to ESI/MS and MALDI-MS
  • Highest column-to-column reproducibility
  • Easy-to-use, cutting-edge miniaturized HPLC
  • Typically applied for the desalting of peptides before LC separation with MS detection
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Pre-Column Traps
Diametro (sistema metrico) 0.2 mm
Da utilizzare con LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Lunghezza (sistema metrico) 10 mm
Pressione max 14500 psi (1000 bar)
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 100 Å
Surface Area 450 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line nanoLC
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 15%
Tipo di colonna Peptide Analysis
Fase A fase inversa
Materiale Fused Silica