Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns
Codice prodotto. 11362223 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11362223
Marca: Thermo Scientific™ 163592
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns are very short microcolumns consisting of a set of disposable cartridges. Cartridge holder sold separately (p/n 164650).
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns are very short microcolumns consisting of a set of disposable cartridges. Cartridge holder sold separately (p/n 164650).
  • For sample pre-concentration, sample cleanup, or in various column-switching techniques
  • 300Å pore size
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Pre-Column Traps
Diametro (sistema metrico) 1 mm
Da utilizzare con LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS
Lunghezza (sistema metrico) 5 mm
Dimensione particelle 5 μm
pH 2 to 8
Dimensione del poro 300 Å
Surface Area 100 m²/g
Tipo USP L1
Fase stazionaria C18
Product Line nanoLC
Materiale di impaccamento Silica
Carico di carbonio 9%
Tipo di colonna Peptide Analysis
Fase A fase inversa
Materiale Stainless Steel