Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
5 mm
15 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
Thermo Scientific™ Acclaim™ 5μm PepMap™ 300 μ-Precolumns™ Cartridge Columns are very short microcolumns consisting of a set of disposable cartridges. Cartridge holder sold separately (p/n 164650).
- For sample pre-concentration, sample cleanup, or in various column-switching techniques
- 300Å pore size
Specifica
Specifica
| Formato colonna | Pre-Column Traps |
| Diametro (sistema metrico) | 1 mm |
| Da utilizzare con | LC/MS, ESI-MS, MALDI-MS |
| Lunghezza (sistema metrico) | 5 mm |
| Dimensione particelle | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Surface Area | 100 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase stazionaria | C18 |
| Vedi altri risultati |