Learn More
Brand™ Dosatore per pipette Pro con batteria ibrida nichel-metallo
Codice prodotto. 10081422 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blu reale
Dark Blue
Magenta
Verde
Tipo di spina:
Europe (continent)
N/A - charger not included
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10081422
Marca: Brand™ 26303
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Pipettaggio senza affaticamenti anche in caso di usi prolungati con circa otto ore di pipettaggio continuo senza ricarica. Il dosatore per pipette BRAND™ accu-jet™ pro è progettato per la selezione della velocità e della modalità di erogazione con una sola mano. Un filtro a membrana idrofobo da 0.2μm e una valvola di controllo incorporata proteggono contro l'ingresso dei liquidi.
  • One-handed delivery mode and selection
  • Ergonomic design is perfectly balanced, weighing only 190g for fatigue-free pipetting even in prolonged operations.
  • Adjustable motor speed limiter – a slower speed setting allows even more sensitive control of filling and dispensing rates for lower volume pipets.
  • A flashing LED indicates 2 hours in advance when the battery needs charging. Approximately eight hours of continuous pipetting (with a 10mL pipet) without recharging.
  • Direct outlet of liquid vapors protects against corrosion to ensure long instrument life.
  • A 0.2μm hydrophobic membrane filter and a built-in check valve protect against liquid penetrating inside. Perfect fit for glass and plastic pipets from 0.1 to 200mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di batteria All’idruro di nickel metallico
Colore Blu reale
Dimensione del poro 0.2 μm
Tipo Dosatore per pipette Pro
Tipo di filtro Membrana idrofobica
Include Nickel-metal hydride battery, 2 battery compartment covers, wall support, AC adapter (100-240V; 50/60Hz) and 2 spare membrane filters 0.2µm, sterile. 26304 without recharger
Tipo di spina Europe (continent)
Quantità 1 ciascuno
Peso (sistema metrico) 190 g
Tensione 100/240 V
Frequenza 50/60 Hz