Learn More
BRAND™ Membrane Filters
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
3μ m
Quantità:
10/Pk.
Each
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
BRAND™ replacement filters for accu-jet™ and macro pipette controllers.
Features:
- Hydrophobic PTFE membrane with durable polypropylene housing.
- Available in 0.2 μm and 3.0 μm pore sizes.
- The 0.2 μm filter is also available in a sterile version
- Each filter is conveniently packaged in a blister pack for easy handling and storage. Available individually or in packs of 10.
- accujet™ S and accujet™ pro are compatible with both the 0.2 μm and 3.0 μm filters.
- macro pipette controller is compatible only with the 3.0 μm filters.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Da utilizzare con | accu-jet S |
| Dimensione del poro | 0.2 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Tipo | Pipette Filter |
| Tipo di filtro | PTFE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Reduces cross-contamination, protects against over aspiration and allows pipetting to Class A tolerances |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Dosatore per pipette Accu-jet™ pro |
| Quantità | 10/Pk. |