Learn More
Fisherbrand™ ACCU500 UV Water Purification System
Codice prodotto. 15499699 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Codice prodotto. 15499699
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produces ultrapure and reverse osmosis water from tap water directly with no additional pre-treatment filters.
  • Quality of ultrapure water meets or exceeds ASTM, CLSI, CAP and ISO Type I water standards
  • System CE and RoHS certified
  • Remote dispenser with built-in high precision resistivity sensor with cell constant of 0.01 cm-1 to measure ultrapure water quality just prior to the dispensing point
  • UV light photochemical oxidation prevents bacterial contamination and oxidizes organics to produce pure water with low TOC levels
  • Two years warranty
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM, CLSI, CAP, ISO Type I
Conducibilità <20µS/cm
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Sorgente acqua di alimentazione Tap, TDS < 1000 ppm (2000μS/cm)
Portata 1.5 L/min. (ultrapure water type I)
Tipo di acqua prodotto Type 1 and 3
Erogatore a distanza Optional
Resistività 18.2 Mohm.cm
Carbonio organico totale <10 ppb (<5 ppb with a dual wavelength UV lamp)
Particelle > 0,2 µM/mL <1/mL with 0.2μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge
Portata RO 10, 15, 20, 30 L/hr.
Dimensioni (L x P x A) 30 x 51 x 48 cm