Learn More
Fisherbrand™ ACCU500 Water Purification System
Codice prodotto. 15489699 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Codice prodotto. 15489699
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Produces ultrapure and reverse osmosis water from tap water directly with no additional pre-treatment filters.
  • Quality of ultrapure water meets or exceeds ASTM, CLSI, CAP and ISO Type I water standards
  • System CE and RoHS certified
  • Remote dispenser with built-in high precision resistivity sensor with cell constant of 0.01 cm-1 to measure ultrapure water quality just prior to the dispensing point
  • Two years warranty
Specifica
Certificazione/Conformità ASTM, CLSI, CAP, ISO Type I
Conducibilità <20µS/cm
Concentrazione di endotossine <0.001 EU/mL with a terminal ultrafiltration cartridge
Sorgente acqua di alimentazione Tap, TDS < 1000 ppm (2000μS/cm)
Portata 1.5 L/min. (ultrapure water type I)
Tipo di acqua prodotto Type 1 and 3
Erogatore a distanza Optional
Resistività 18.2 Mohm.cm
Particelle > 0,2 µM/mL <1/mL (with a 0.2μm final filter or terminal ultrafiltration cartridge)
Portata RO 10, 15, 20, 30 L/hr.
Dimensioni (L x P x A) 30 x 51 x 48 cm