Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS HPLC Columns
Codice prodotto. 11367531 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
Diametro (sistema metrico):
2.1 mm
3 mm
4.6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 4
Codice prodotto. 11367531
Marca: Thermo Scientific™ 17626152130
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Obtain an excellent combination of speed and quality of separation using these solid core columns that are optimized for LC-MS and UHPLC-MS methods.
Optimized for MS detection, Thermo Scientific™ Accucore™ RP-MS LC Columns are an excellent combination of speed and quality of separation.
Based on Core Enhanced Technology, Accucore columns provide fast, high-resolution separations—without the elevated backpressures required by sub-2μm particles.
  • Fast separations with excellent resolution and sensitivity
  • Lower backpressures so that UHPLC is not required
  • Optimized for MS detection
  • Excellent peak shapes
  • Excellent combination of speed and efficiency
Ordering Information:
Other custom column dimensions are available. Please call your local Customer Service for more information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna Colonna analitica
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Pressione max 14500 psi (1000 bar)
Forma particelle Solid Core sferico
Dimensione particelle 2.6 µm
pH Da 2 a 9
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 130 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP N.D.
Fase stazionaria Proprietaria
Product Line Accucore
Materiale di impaccamento Silice ultrapura solid core, sferica
Carico di carbonio 0.07
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa