Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Narrow Selectivity Kits
Codice prodotto. p-4523609 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11357551
Marca: Thermo Scientific™ 17X260521303VA
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Verify optimum selectivity of Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC columns over a narrow range.
Verify optimum selectivity of Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC columns over a narrow range with Accucore Narrow Selectivity Kits.
Based on Core Enhanced Technology™, Accucore columns provide fast, high-resolution separations without the elevated backpressures required by sub-2μm particles.
  • Fast separations with excellent resolution and sensitivity
  • Lower backpressures so that UHPLC is not required
  • Kit contains 1 x Accurcore C18 HPLC Column, 1 x Accucore RP-MS Column, 1 x Accucore aQ Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna HPLC Column Kit
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Forma particelle Spherical Solid Core
Dimensione particelle 2.6 μm
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 130 m²/g
Fase stazionaria aQ C18, C18, RP-MS
Product Line Accucore
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa