Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Selectivity Kits
Codice prodotto. 11397551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11397551
Marca: Thermo Scientific™ 17X261021303VC
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Verify optimum selectivity of Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC columns for polar analytes.
Use the Thermo Scientific™ Accucore™ Polar Selectivity Kits to verify optimum selectivity of Accucore HPLC columns for polar analytes.
Based on Core Enhanced Technology, Accucore columns provide fast, high-resolution separations—without the elevated backpressures required by sub-2μm particles.
  • Fast separations with excellent resolution and sensitivity
  • Lower backpressures so that UHPLC is not required
  • Kit contains 1 Accucore aQ HPLC Column, 1 Accucore PFP Column, and 1 Accucore HILIC Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna HPLC Column Kit
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con HPLC
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Forma particelle Spherical Solid Core
Dimensione particelle 2.6 μm
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 130 m²/g
Fase stazionaria aQ C18, HILIC, PFP
Product Line Accucore
Materiale di impaccamento Silica
Con tappo