Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Wide Selectivity Kits
Codice prodotto. p-4523603 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
100 mm
150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11347551
Marca: Thermo Scientific™ 17X260521303VB
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Verify optimum selectivity of Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC columns over a wide range.
Use the Thermo Scientific™ Accucore™ Wide Selectivity Kits to verify which Accucore column provides optimum selectivity for your application. Each kit includes 1 Accucore C18, 1 Accucore PhenylHexyl, and 1 Accucore PFP HPLC column. Accucore columns are based on advanced Core Enhanced Technology™ to provide fast, high-resolution separations with excellent resolution and sensitivity. Although sub 2um-particle columns typically produce high background pressures, these Accucore columns produce lower backpressures; UHPLC systems are therefore not required for use with these columns.
  • Fast separations with excellent resolution and sensitivity
  • Lower backpressures so that UHPLC is not required
  • Kit contains 1 Accucore C18 HPLC Column, 1 Accucore PhenylHexyl Column and 1 Accucore PHP Column
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato colonna HPLC Column Kit
Diametro (sistema metrico) 2.1 mm
Da utilizzare con HPLC
Include 1 x Accucore C18 column; 1 x Accucore PhenylHexyl column; 1 x Accucore PFP column
Lunghezza (sistema metrico) 50 mm
Forma particelle Spherical Solid Core
Dimensione particelle 2.6 μm
Dimensione del poro 80 Å
Surface Area 130 m²/g
Fase stazionaria C18, PFP, Phenyl/Hexyl
Product Line Accucore
Materiale di impaccamento Silica
Tipo di colonna A fase inversa
Con tappo
Fase A fase inversa