Learn More
Hamilton™ AccuDil™ Syringe
Codice prodotto. 12574356
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 12574356
Marca: Hamilton™ 0161714
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 7.2 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 9.6 mm
Product Type AccuDil Syringe
Pressione max 200 psi
Modello 1002
Quantità 1/Ea.
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) ML500 Series Diluters and Dispensers
Tipo di collegamento Special