Learn More
Fisherbrand™ AccuDuo Cartridge
Codice prodotto. p-6960037 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
H Pack
P Pack
U Pack
U Pack (low TOC)
U Pack w/ 0.2μm PES Capsule Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Accu20
Accu20, Accu500
Accu500
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15459719
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ensures optimum quality of the final product water. Fisher Scientific™ AccuDuo Cartridges provide dual column filtration for Accu20, Accu100, and Accu500 water systems.
  • Includes two sets of dual-column purification cartridges
  • Cartridges work sequentially to ensure thorough removal of ions and organics in water
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accu500
Tipo H Pack
Da utilizzare con (applicazione) Ultrapure water for critical laboratory applications