Learn More
Fisherbrand™ pHmetri da banco accumet™ AB150
Funzionamento semplice e intuitivo unito a un elevato livello di accuratezza delle misurazioni in un dispositivo compatto e conveniente. I pHmetri da banco Fisherbrand accumet AB150 sono dotati di un ampio display retroilluminato che offre eccellente visibilità negli ambienti di laboratorio. Il pHmetro Accumet AB150 è uno dei più apprezzati nel settore per applicazioni che richiedono affidabilità e uniformità delle misurazioni.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.89000kg
Includes: accumet AB150 pH benchtop meter, TRIS-compatible double junction refillable epoxy-body pH/ATC electrode (13-620-631), electrode stand, RS232 and USB cables, 100/240V universal power supply
Descrizione
Funzionamento semplice e intuitivo unito a un elevato livello di accuratezza delle misurazioni in un dispositivo compatto e conveniente. I pHmetri da banco Fisherbrand accumet AB150 sono dotati di un ampio display retroilluminato che offre eccellente visibilità negli ambienti di laboratorio. Il pHmetro Accumet AB150 è uno dei più apprezzati nel settore per applicazioni che richiedono affidabilità e uniformità delle misurazioni.
- Display grafico retroilluminato con data e ora, indicatore di stabilità e allarmi
- Calibrazione del pH da uno a sei punti con risoluzione del pH di 0.001
- Riconoscimento automatico del tampone con quattro impostazioni di pH predefinite o possibilità di definire un tampone personalizzato
- Visualizzazione dell'inclinazione e dell'offset del pH
- Calibrazione mV relativa a un punto
- Calibrazione della sonda di temperatura ATC a un punto
- Compensazione della temperatura automatica o manuale, visualizzata in °C o °F
- Modalità di calibrazione e impostazione protette da password
- 500 Memorizzazione di 500 set di dati
- Interfacce RS232 e USB
- Interfaccia multilingua con inglese, tedesco, cinese, francese, italiano e spagnolo
- Sonda di agitazione opzionale (13-620-BSP) con cinque impostazioni di velocità
- Il prodotto contribuisce a soddisfare le linee guida di assicurazione della qualità ISO, FDA, USDA e EPA
- Precisione del misuratore in cinque punti di prova nell'intervallo del pH
- Precisione del misuratore in cinque punti di prova nell'intervallo di mV corrispondente
- Test effettuati da un laboratorio accreditato, con certificato di tracciabilità NIST
- Intervallo di pH: da -2.000 a 20.000 pH
- Risoluzione pH: 0.1, 0.01, 0.001 pH
- Precisione pH: ±0.002 pH
- Intervallo mV: ±2000.0 mV
- Risoluzione mV: 0.1 mV
- Precisione mV: ±0.2 mV o ±0.05%, a seconda di quale sia il valore maggiore
- Regolazione offset mV: fino a ±150 mV
- Intervallo di temperatura: da 0 ° a 100 °C (da 32 ° a 212.0 °F)
- Risoluzione della temperatura: 0.1 °C (0.1 °F)
- Precisione della temperatura: ±0.3 °C (±0.5 °F)
- Punti di calibrazione: da 1 a 6 punti con riconoscimento automatico del tampone (ABR)
- Calibrazione termica ATC: offset con incrementi di 0.1 °C; intervallo di offset: ±5 °C (±9 °F)
- Test automatico: sì
- Ingressi: BNC, ATC mini-jack, messa a terra
- Requisiti di alimentazione: da 100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Include:
13-636-AB150A: pHmetro accumet AB150, supporto per elettrodo, cavi RS232 e USB, alimentatore universale 100/240 V. 13-636-AB150: pHmetro accumet AB150, elettrodo per pH/ATC ricaricabile in resina epossidica a doppia giunzione compatibile TRIS (13-620-631), supporto elettrodo, cavi RS232 e USB, alimentatore universale 100/240 V. 13-636-AB150B: pHmetro accumet AB150, elettrodo per pH ricaricabile in vetro a doppia giunzione e compatibile TRIS (13-620-183A), sonda di temperatura ATC (13-620-19), supporto elettrodo, cavi RS232 e USB, alimentatore universale 100/240 V. AB150ACERT: pHmetro accumet AB150, supporto per elettrodo, cavi RS232 e USB, alimentatore universale 100/240 V, certificato NIST. AB150CERT: pHmetro accumet AB150, elettrodo per pH/ATC ricaricabile in resina epossidica a doppia giunzione e compatibile TRIS (13-620-631), supporto elettrodo, cavi RS232 e USB, alimentatore universale 100/240 V, certificato NIST. AB150BCERT: pHmetro accumet AB150, elettrodo per pH ricaricabile in vetro a doppia giunzione e compatibile TRIS (13-620-183A), sonda di temperatura ATC (13-620-19), supporto elettrodo, cavi RS232 e USB, alimentatore universale 100/240 V, certificato NIST.
Certifications
Sono disponibili modelli selezionati con certificato di tracciabilità NIST
Servizi
3 anni sul misuratore
Specifica
±0.002 | |
RS232 (spina audio), USB mini-B, agitatore | |
±0.3 °C | |
Da -2 a 20 | |
Fino a 6 preimpostazioni o 5 impostazioni personalizzate | |
0.1 mV | |
0°C to 100°C | |
LCD | |
BNC, ATC | |
3 anni | |
100/240 V |
Manuale, temporizzato (selezionabile ogni 3-3600 sec), stampante o formato CSV | |
±0.2 mV | |
Misuratore, elettrodo pH/ATC compatibile TRIS (13-620-631), braccio elettrodo, cavi RS-232 e USB, alimentazione 100/240 V | |
0.001, 0.01, 0.1 | |
±2000 mV | |
1 to 6 | |
0.1 °C | |
500 | |
Senza certificazione pH riconducibile alle specifiche NIST | |
Kit pH AB150 | |
50/60 Hz |