Learn More
Fisherbrand™ Set pHmetro da banco accumet™ AE150 3-in-1
Codice prodotto. 15534693 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
3-in-1 Set
Bio Set
Education Set
Standard Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15534693
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
Elettrodo per pH a doppia giunzione, sonda di temperatura e supporto
Fornisce le funzioni essenziali necessarie per le misurazioni ordinarie del pH, senza funzionalità e processi complessi, a un prezzo conveniente
Per pratiche misurazioni di routine del pH in laboratorio – funzioni semplici, set di dati memorizzati in memoria non volatile e supporto per elettrodi collegabile al misuratore. I misuratori pH accumet AE150 offrono una lettura e una registrazione efficienti del campione con opzioni di visualizzazione flessibili che indicano contemporaneamente sul display pH e temperatura o mV e temperatura.
  • Calibrazione del pH da uno a cinque punti
  • Riconoscimento automatico del tampone con due set di tamponi pH
  • Visualizzazione della pendenza e offset del pH
  • Calibrazione mV a un punto
  • Calibrazione della sonda di temperatura ATC a un punto
  • Compensazione automatica o manuale della temperatura
  • Icona di indicazione della stabilità della misurazione
  • Icona della condizione dell'elettrodo per indicarne lo stato
  • Memorizzazione di 100 set di dati con memoria non volatile
Warranty
Garanzia di 3 anni sul misuratoreGaranzia di 6 mesi sull'elettrodo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Include Elettrodo per pH a doppia giunzione, sonda di temperatura e supporto
Precisione (mV) ±0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV oltre ±200 mV
Uscite Registratore (±2000 mV)
Intervallo (pH) 0 to 14
Risoluzione (pH) 0,01
Intervallo (mV) ±1999 mV
Risoluzione (mV) 0,1 mV (±199,9 mV); 1 mV oltre ±200 mV
Calibration Points USA: pH 1,68, 4,01, 7,00, 10,01, 12,45; NIST: pH 1,68, 4,01, 6,86, 9,18, 12,45
Temperature Range (Metric) Da 0,0 a 100,0 °C
Risoluzione (temperatura) °
Calibrazione della sonda di temperatura Offset in incrementi di 0,1 °C; intervallo di offset: ±5 °C
Memoria 100 set di dati
Ingressi BNC, spina fono da 2,5 mm, spinotto singolo di riferimento, terra
Warranty Garanzia di 3 anni sul misuratore
Compensazione della temperatura Automatica o manuale (da 0 a 100 °C)
Tipo Bio Set
Requisiti elettrici Adattatore CA/CC da 9 V (110/220 VCA, 50-60 Hz)