Learn More
Fisherbrand™ Set pHmetro da banco accumet™ AE150 3-in-1
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
3-in-1 Set
Bio Set
Education Set
Standard Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Per pratiche misurazioni di routine del pH in laboratorio – funzioni semplici, set di dati memorizzati in memoria non volatile e supporto per elettrodi collegabile al misuratore. I misuratori pH accumet AE150 offrono una lettura e una registrazione efficienti del campione con opzioni di visualizzazione flessibili che indicano contemporaneamente sul display pH e temperatura o mV e temperatura.
- Calibrazione del pH da uno a cinque punti
- Include l'elettrodo a gel per pH/ATC 13-620-AE6 3-in-1 a giunzione singola
- Riconoscimento automatico del tampone con due set di tamponi pH
- Pendenza pH e visualizzazione dell'offset
- Calibrazione mV a un punto
- Calibrazione della sonda ATC di temperatura a un punto
- Compensazione della temperatura automatica o manuale
- Icona di dispositivo pronto per indicare la stabilità della misurazione
- Icona per l'indicazione dello stato dell'elettrodo
- Memorizzazione di 100 set di dati nella memoria non volatile
Warranty
Garanzia di 3 anni sul misuratoreGaranzia di 6 mesi sull'elettrodo
Specifica
Specifica
| Include | Elettrodo a gel per pH/ATC 13-620-AE6 3-in-1 a giunzione singola |
| Precisione (Temperatura) | ±0,3 °C |
| Precisione (mV) | ±0,2 mV (±199,9 mV), ±2 mV oltre ±200 mV |
| Precisione (pH) | ±0,01 |
| Uscite | Registratore (±2000 mV) |
| Intervallo (pH) | 0 to 14 |
| Risoluzione (pH) | 0.01 |
| Intervallo (mV) | ±1999 mV |
| Risoluzione (mV) | 0.1 mV (±199.9 mV); 1 mV oltre ±200 mV |
| Calibration Points | Da 1 a 5 punti con riconoscimento automatico del tampone (ABR) |
| Vedi altri risultati |