Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Metallic ORP Combination Electrode - Mercury - Free, Ag/AgCl Reference; BNC Connector
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
U.S. Standard/Pin
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Platinum Pin Ag/AgCl Combination electrode for environmental ORP measurements
- Ag/AgCl Combination ORP electrode
- Temperature range: -5° to +100°C (23° to 212°F)
Environmental ORP measurements
Order Info
- Measures 5.5 in.L (14cm)
- Available with BNC or U.S. Standards/pin connectors
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Materiale | Vetro |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | -5°C to +100°C |
| Tipo | pH/ORP Combination Titration Electrode |
| Tipo di soluzione di riempimento | SP135-500 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Environmental ORP measurements |
| Riferimento interno | Ag/AgCl |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 23°F to 176°F |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to +100°C |