Learn More
Fisherbrand™ accuQuatro U Pack Cartridge
Codice prodotto. 15419719 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Cartridge Kit with 0.2μm final filter, DI Feed
Cartridge Kit with 0.2μm final filter, RO feed
Cartridge, DI Feed
Cartridge, Low TOC
Cartridge, RO Feed
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15419719
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Choose the cartridge for your feed water type. Fisher Scientific™ AccuQuatro Cartridges are available for reverse osmosis, deionized, or low TOC feed water types.
  • Minimal dead water volume
  • Production of ion-free and organic-free ultrapure water
  • Choices of ultrapurification cartridges for feed water types
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accu100
Tipo Cartridge, Low TOC