Learn More
Ansell Guanti in lattice di gomma naturale AccuTech™ serie 91-325
Codice prodotto. p-8004775
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
200 paia
Codice prodotto. 15265183
Marca: Ansell 91325060
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Provides optimal solutions for controlled and sterile environments, respectively. Ansell Edmont™ AccuTech™ 91-325 Series Natural Rubber Latex Splash Gloves are made with a specific natural rubber formulation that offers a high level of comfortable, sensitive, precise handling.
  • With textured fingertips
  • Excellent technical properties
  • Low allergenic content minimizes the risk of latex-associated allergies for the wearer
  • Ideal for biotechnologies, medical device manufacturing, laboratory analysis, pharmaceuticals and the flat panel industry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cleanroom Class Class 100 (ISO 5)
Colore Natural
Latex Free No
Materiale Latex
Product Type Cleanroom Gloves
Size 6
Spessore (sistema metrico) 9.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) For biotechnologies, analytics testing, blistering operations, weighing and dispensing etc.
Colore polso guanto Natural
Stile polso guanto Straight
Quantità 200 Pairs
Serie 91-325