Learn More
Tocris Bioscience™ ACEA
Click to view available options
Quantità:
5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
5mg
Descrizione
ACEA is a potent and highly selective CB1 receptor agonist (Ki = 1.4 nM). Displays >1400-fold selectivity over CB2 receptors. Active in vivo.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Chloroethyl)-5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenamide |
| CAS | 220556-69-4 |
| Quantità | 5 mg |
| Bersaglio | Cannabinoid R1/CB1 Agonists |
| Formula molecolare | C22H36ClNO |
| Purezza | 0.97 |