Learn More
Acebutolol EP Impurity C (Acebutolol USP Related Compound A), Mikromol™
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
Descrizione
Acebutolol EP Impurity C (Acebutolol USP Related Compound A)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| CAS | 40188-45-2 |
| Nomi componenti o analita | N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C12 H15 N O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Acebutolol Hydrochloride Imp. C (EP), Acebutolol Imp. C (EP), Acebutolol USP Related Compound A, Acebutolol USP RC A, N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide, Acebutolol Related Compound A, Acebutolol Hydrochloride Impurity C, Acebutolol Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C12H15NO3/c1-3-4-12(16)13-9-5-6-11(15)10(7-9)8(2)14/h5-7,15H,3-4H2,1-2H3,(H,13,16) |
| SMILES | CCCC(=O)Nc1ccc(O)c(c1)C(=O)C |
| IUPAC Name | N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide |
| Vedi altri risultati |