Learn More
Acedoben, TRC
Codice prodotto. 30009120
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009120 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30009120 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1305005G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Acedoben
CAS 556-08-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C9 H9 N O3
Sinonimo Benzoic acid, 4-(acetylamino)-, Benzoic acid, p-acetamido- (6CI,7CI,8CI), 4-(Acetylamino)benzoic acid, 4-Acetamidobenzoic acid, 4'-Carboxyacetanilide, Acedoben, N-Acetyl-p-aminobenzoic acid, NSC 4002, p-(Acetoamino)benzoic acid, p-(Acetylamino)benzoic aci
InChI Formula InChI=1S/C9H9NO3/c1-6(11)10-8-4-2-7(3-5-8)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)C(=O)O
IUPAC Name 4-acetamidobenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 179.173
Peso formulazione 179.058
Percent Purity >95%
Quantità 5 g