Learn More
ACES, 0.5M buffer soln., pH 6.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15443149
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15443149 250 mL 250mL
15433149 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15443149 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J60366.AK
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7365-82-4
Formula molecolare C4H10N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 182.194
Numero MDL MFCD00008030
InChI Key DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
IUPAC Name 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico ACES buffer soln.
Colore Colorless
Concentrazione 0.5 M
pH 6.5
Forma fisica Liquid
Quantità 250 mL