Learn More
ACES, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10819020
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10819020 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10819020 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP2935100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Absorbance 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm
Materiale o nome chimico ACES
CAS 7365-82-4
Punto di fusione 270°C
Colore White
Informazioni di decomposizione 293°C
pH 3.6 to 4.4
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio ≥99.0 %
Formula molecolare C4H10N2O4S
Imballaggio Poly Bottle
Sinonimo N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid
Informazioni di solubilità Soluble in water
InChI Key DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
IUPAC Name 2-[(2-amino-2-oxoethyl)amino]ethanesulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.194
PubChem CID 81832
ChEBI CHEBI:39062
Peso formulazione 182.2
Percent Purity ≥99%
Grado JustPURE
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.