Learn More
ACES, JustPURE™, white powder, Fisher BioReagents
Specifica
Specifica
| Absorbance | 0.05 max. at 260nm, 0.05 max. at 280nm |
| Materiale o nome chimico | ACES |
| CAS | 7365-82-4 |
| Punto di fusione | 270°C |
| Colore | White |
| Informazioni di decomposizione | 293°C |
| pH | 3.6 to 4.4 |
| Forma fisica | Solid |
| Quantità | 100 g |
| Intervallo percentuale saggio | ≥99.0 % |
| Vedi altri risultati |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?