Learn More
Acetal, 99%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
5mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Acetal |
| Nota nome | 99% |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | -100.0°C |
| Colore | Colorless |
| Densità | 0.8250g/mL |
| Punti di ebollizione | 103.0°C |
| Punto d'infiammabilità | −21°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Acetal
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.